Learn More
enQuireBio™ Recombinant Macaque CCL20 / MIP-3 alpha Protein
A DNA sequence encoding the Macaca mulatta (Rhesus macaque) CCL20 / MIP-3 alpha, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marque:  enQuireBio™ QP5772-ec-200ug
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Code produit. 15947659
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
Spécification
NP_001028026.1
CCL20 / MIP-3 alpha Protein
Research Use Only
CCL20
Recombinant Protein
E. coli
ASNFDCCLRY TDRILHPKFI VGFTQQLANE TCDINAVVFH TKKGLSVCAN PKQTWVKLIV RRLSKKINKM
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
574182
200 μg
Not determined.
Full Length of Mature Protein
Macaque
His-GST
Tris-based buffer, 50% glycerol