Learn More
enQuireBio™ Recombinant Macaque IL-1 alpha / IL1A / IL1F1 Protein
A DNA sequence encoding the Macaca mulatta (Rhesus macaque) IL-1 alpha / IL1A / IL1F1 Protein, was expressed in the hosts and tags indicated.
352.00€ - 3175.00€
Spécification
Numéro d’adhésion | NP_001036222.1 |
---|---|
Identification génétique (Entrez) | 700193 |
Nom | IL-1 alpha / IL1A / IL1F1 Protein |
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not determined. |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16091620
|
enQuireBio™
QP6213-YE-100UG |
100 μg |
1050.00€
100µg |
Expédition estimée: 05-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16031630
|
enQuireBio™
QP6213-YE-500UG |
500 μg |
2535.00€
500µg |
Expédition estimée: 05-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16001630
|
enQuireBio™
QP6213-YE-10UG |
10 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
16021630
|
enQuireBio™
QP6213-YE-200UG |
200 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
16041630
|
enQuireBio™
QP6213-YE-50UG |
50 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
16011630
|
enQuireBio™
QP6213-YE-1MG |
1 mg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Spécification
NP_001036222.1 | |
IL-1 alpha / IL1A / IL1F1 Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Macaque | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
700193 | |
Research Use Only | |
IL1A | |
Recombinant Protein | |
Yeast | |
SAPFSFLSNM TYHFIRIIKH EFILNDTLNQ TIIRANDQHL TAAAIHNLDE AVKFDMGAYT SSKDDTKVPV ILRISKTQLY VSAQDEDQPV LLKEMPEINK TITGSETNFL FFWETHGTKN YFISVAHPNL FIATKHDNWV CLAKGLPSIT DFQILENQA | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |