Learn More
enQuireBio™ Recombinant Measles Virus MV Large Polymerase 58-149 a. a Protein
A cDNA sequence encoding the MV Large Polymerase 58-149 a. a was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
228.00€ - 1740.00€
Spécification
Nom | MV Large Polymerase 58-149 a. a Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Type de produit | Recombinant Protein |
Réactivité croisée | Measles Virus |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15951449
|
enQuireBio™
QP12758-100UG |
100 μg |
228.00€
100µg |
Expédition estimée: 03-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15971449
|
enQuireBio™
QP12758-500UG |
500 μg |
870.00€
500µg |
Expédition estimée: 03-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15961449
|
enQuireBio™
QP12758-1MG |
1 mg |
1740.00€
1mg |
Expédition estimée: 03-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
MV Large Polymerase 58-149 a. a Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Measles Virus | |
Untagged | |
Measles Large Polymerase is >95% pure as determined by 10% PAGE (coomassie staining) and RP-HPLC. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
50mM Tris-HCl, pH 8.0, 60mM NaCl, 10mM glutathione, 0.1% sarcosil and 50% glycerol. |