Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse Acid ceramidase Protein
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) Acid ceramidase, was expressed in the hosts and tags indicated.
245.00€ - 3260.00€
Spécification
Numéro d’adhésion | NP_062708.1 |
---|---|
Identification génétique (Entrez) | 11886 |
Nom | Acid ceramidase Protein |
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not determined. |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16003621
|
enQuireBio™
QP8262-EC-100UG |
100 μg |
735.00€
100µg |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16023621
|
enQuireBio™
QP8262-EC-1MG |
1 mg |
3260.00€
1mg |
Expédition estimée: 14-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16013621
|
enQuireBio™
QP8262-EC-10UG |
10 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
16033621
|
enQuireBio™
QP8262-EC-200UG |
200 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
16043621
|
enQuireBio™
QP8262-EC-500UG |
500 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
16053621
|
enQuireBio™
QP8262-EC-50UG |
50 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Spécification
NP_062708.1 | |
Acid ceramidase Protein | |
Not determined. | |
Partial (see sequence information for more details). | |
Mouse | |
His-GST | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
11886 | |
Research Use Only | |
ASAH1 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
QAQDVPPWTE DCRKSTYPPS GPTYRGPVPW HTINLDLPPY KRWHELLAQK APALRILVNS ITSLVNTFVP SGKLMKMVDQ KLPGMIGSLP DPFGEEMRGI ADVTGIPLGE IISFNIFYEL FTM | |
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE. |