missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse AFP / alpha-fetoProtein
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) AFP / alpha-fetoprotein, was expressed in the hosts and tags indicated.
299.00€ - 3175.00€
Spécification
Numéro d’adhésion | NP_031449.3 |
---|---|
Identification génétique (Entrez) | 11576 |
Nom | AFP / alpha-fetoProtein |
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not determined. |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15976489
|
enQuireBio™
QP5619-YE-100UG |
100 μg |
920.00€
100µg |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15916499
|
enQuireBio™
QP5619-YE-500UG |
500 μg |
2535.00€
500µg |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15986489
|
enQuireBio™
QP5619-YE-10UG |
10 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15906499
|
enQuireBio™
QP5619-YE-200UG |
200 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15926499
|
enQuireBio™
QP5619-YE-50UG |
50 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15996489
|
enQuireBio™
QP5619-YE-1MG |
1 mg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Spécification
NP_031449.3 | |
AFP / alpha-fetoProtein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Mouse | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
11576 | |
Research Use Only | |
Afp | |
Recombinant Protein | |
Yeast | |
KALHENEFGI ASTLDSSQCV TEKNVLSIAT ITFTQFVPEA TEEEVNKMTS DVLAAMKKNS GDGCLESQLS VFLDEICHET ELSNKYGLSG CCSQSGVERH QCLLARKKTA PASVPPFQFP EPAESCKAHE ENRAVFMNRF IYEVSRRNPF MYAPAILSLA AQYDKVVLAC CKADNKEECF QTKRASIAKE LREGSMLNEH VCSVIRKFGS RNLQATTIIK LSQKLTEANF TEIQKLALDV AHIHEECCQG NSLECLQDGE KVMTYICSQQ NILSSKIAEC CKLPMIQLGF CIIHAENGVK PEGLSLNPSQ FLGDRNFAQF SSEEKIMFMA SFLHEYSRTH PNLPVSVILR IAKTYQEILE KCSQSGNLPG CQDNLEEELQ KHIEESQALS KQSCALYQTL GDYKLQNLFL IGYTRKAPQL TSAELIDLTG KMVSIASTCC QLSEEKWSGC GEGMADIFIG HLCIRNEASP VNSGISHCCN SSYSNRRLCI TSFLRDETYA PPPFSEDKFI FHKDLCQAQG KALQTMKQEL LINLVKQKPE LTEEQLAAVT ADFSGLLEKC CKAQDQEVCF TEEGPKLISK TRDALGV | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |