missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Mouse Agxt, mitochondrial Protein

A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) Agxt, mitochondrial, was expressed in the hosts and tags indicated.

Marque:  enQuireBio™ QP5628-ye-10ug

Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 15986549

Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet


Description

Description

Spécification

Spécification

NP_057911.2
Agxt, mitochondrial Protein
Research Use Only
Agxt
Recombinant Protein
Yeast
SYQLLVPPPE ALSKPLSVPT RLLLGPGPSN LAPRVLAAGS LRMIGHMQKE MLQIMEEIKQ GIQYVFQTRN PLTLVVSGSG HCAMETALFN LLEPGDSFLT GTNGIWGMRA AEIADRIGAR VHQMIKKPGE HYTLQEVEEG LAQHKPVLLF LVHGESSTGV VQPLDGFGEL CHRYQCLLLV DSVASLGGVP IYMDQQGIDI MYSSSQKVLN APPGISLISF NDKAKYKVYS RKTKPVSFYT DITYLAKLWG CEGETRVIHH TTPVTSLYCL RESLALIAEQ GLENCWRRHR EATAHLHKHL QEMGLKFFVK DPEIRLPTIT TVTVPAGYNW RDIVSYVLDH FSIEISGGLG PTEERVLRIG LLGYNATTEN VDRVAEALRE ALQHCPKNKL
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
11611
10 μg
Not determined.
Full Length
Mouse
His
Tris-based buffer, 50% glycerol
Suggestions de produits

Suggestions de produits

Vidéos
FDS
Documents

Documents

Certificats
Promotions

Promotions