Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse AHCY Protein
A cDNA sequence encoding the AHCY was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 3915.00€
Spécification
Identification génétique (Entrez) | 11615; 269378 |
---|---|
Nom | AHCY Protein |
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Symbole de gène(s) | Ahcy |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15935768
|
enQuireBio™
QP10981-5UG |
5 μg |
131.00€
5µg |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15925768
|
enQuireBio™
QP10981-20UG |
20 μg |
203.00€
20µg |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15915768
|
enQuireBio™
QP10981-1MG |
1 mg |
3915.00€
1mg |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
11615; 269378 | |
Research Use Only | |
Ahcy | |
Mouse | |
His | |
AHCY protein solution (0.25 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0) containing 40% glycerol 0.2M NaCl, 1mM DTT. |
AHCY Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSHMSDKLP YKVADIGLAA WGRKALDIAE NEMPGLMRMR EMYSASKPLK GARIAGCLHM TVETAVLIET LVALGAEVRW SSCNIFSTQD HAAAAIAKAG IPVFAWKGET DEEYLWCIEQ TLHFKDGPLN MILDDGGDLT NLIHTKYPQL LSGIRGISEE TTTGVHNLYK MMSNGILKVP AINVNDSVTK SKFDNLYGCR ESLIDGIKRA TDVMIAGKVA VVAGYGDVGK GCAQALRGFG ARVIITEIDP INALQAAMEG YEVTTMDEAC KEGNIFVTTT GCVDIILGRH FEQMKDDAIV CNIGHFDVEI DVKWLNENAV EKVNIKPQVD RYWLKNGRRI ILLAEGRLVN LGCAMGHPSF VMSNSFTNQV MAQIELWTHP DKYPVGVHFL PKKLDEAVAE AHLGKLNVKL TKLTEKQAQY LGMPINGPFK PDHYRY | |
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE. |