Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse ALDOC Protein
A cDNA sequence encoding the ALDOC was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 3915.00€
Spécification
Identification génétique (Entrez) 11676
Nom ALDOC Protein
État réglementaire Research Use Only
Concentration en endotoxines Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Symbole de gène(s) Aldoc
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15975838
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP11004-5UG
5 μg
131.00€
5µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 10-05-2024
pour voir le stock disponible 
15965838
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP11004-20UG
20 μg
203.00€
20µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 10-05-2024
pour voir le stock disponible 
15955838
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP11004-1MG
1 mg
3915.00€
1mg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 10-05-2024
Spécification
11676
Research Use Only
Aldoc
Mouse
His
The ALDOC solution (1 mg/ml) containing Phosphate buffered saline (pH 7.4), 20% glycerol and 1mM DTT.
ALDOC Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSHMPHSYP ALSAEQKKEL SDIALRIVTP GKGILAADES VGSMAKRLSQ IGVENTEENR RLYRQVLFSA DDRVKKCIGG VIFFHETLYQ KDDNGVPFVR TIQDKGILVG IKVDKGVVPL AGTDGETTTQ GLDGLLERCA QYKKDGADFA KWRCVLKISD RTPSALAILE NANVLARYAS ICQQNGIVPI VEPEILPDGD HDLKRCQYVT EKVLAAVYKA LSDHHVYLEG TLLKPNMVTP GHACPIKYSP EEIAMATVTA LRRTVPPAVP GVTFLSGGQS EEEASLNLNA INRCPLPRPW ALTFSYGRAL QASALNAWRG QRDNAGAATE EFIKRAEMNG LAAQGRYEGS GDGGAAAQSL YIANHAY
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE.