Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse ARSA Protein
A cDNA sequence encoding the ARSA was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 7540.00€
Spécification
Nom | ARSA Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Type de produit | Recombinant Protein |
Réactivité croisée | Mouse |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15946078
|
enQuireBio™
QP11079-2UG |
2 μg |
131.00€
2µg |
Expédition estimée: 31-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15926078
|
enQuireBio™
QP11079-10UG |
10 μg |
203.00€
10µg |
Expédition estimée: 31-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15936078
|
enQuireBio™
QP11079-1MG |
1 mg |
7540.00€
1mg |
Expédition estimée: 31-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
ARSA Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Mouse | |
His | |
ARSA protein solution (0.5 mg/ml) containing Phosphate Buffered Saline (pH 7.4) and 10% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
Baculovirus | |
ADPSPPNILL IFADDLGYGD LGSYGHPSST TPNLDQLAEG GLRFTDFYVP VSLCTPSRAA LLTGRLPVRS GMYPGVLGPS SQGGLPLEEV TLAEVLAARG YLTGMAGKWH LGVGPEGAFL PPHQGFHRFL GIPYSHDQGP CQNLTCFPPD IPCKGGCDQG LVPIPLLANL TVEAQPPWLP GLEARYVSFS RDLMADAQRQ GRPFFLYYAS HHTHYPQFSG QSFTKRSGRG PFGDSLMELD GAVGALMTTV GDLGLLEETL VIFTADNGPE LMRMSNGGCS GLLRCGKGTT FEGGVREPAL VYWPGHITPG VTHELASSLD LLPTLAALTG APLPNVTLDG VDISPLLLGT GKSPRKSVFF YPPYPDEIHG VFAVRNGKYK AHFFTQGSAH SDTTSDPACH AANRLTAHEP PLLYDLSQDP GENYNVLESI EGVSPEALQA LKHIQLLKAQ YDAAMTFGPS QIAKGEDPAL QICCQPSCTP HPVCCHCPGS QSHHHHHH | |
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE. |