Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse ASGPR1 / ASGR1 Protein
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) ASGPR1 / ASGR1, was expressed in the hosts and tags indicated.
245.00€ - 3260.00€
Spécification
Numéro d’adhésion | NP_001278060.1 |
---|---|
Identification génétique (Entrez) | 11889 |
Nom | ASGPR1 / ASGR1 Protein |
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not determined. |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15926989
|
enQuireBio™
QP5684-EC-100UG |
100 μg |
735.00€
100µg |
Expédition estimée: 31-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15946989
|
enQuireBio™
QP5684-EC-1MG |
1 mg |
3260.00€
1mg |
Expédition estimée: 31-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15936989
|
enQuireBio™
QP5684-EC-10UG |
10 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15956989
|
enQuireBio™
QP5684-EC-200UG |
200 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15966989
|
enQuireBio™
QP5684-EC-500UG |
500 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15976989
|
enQuireBio™
QP5684-EC-50UG |
50 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Spécification
NP_001278060.1 | |
ASGPR1 / ASGR1 Protein | |
Not determined. | |
Extracellular Domain | |
Mouse | |
GST | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
11889 | |
Research Use Only | |
Asgr1 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
QNSQLREDLL ALRQNFSNLT VSTEDQVKAL STQGSSVGRK MKLVESKLEK QQKDLTEDHS SLLLHVKQLV SDVRSLSCQM AAFRGNGSER TCCPINWVEY EGSCYWFSSS VRPWTEADKY CQLENAHLVV VTSRDEQNFL QRHMGPLNTW IGLTDQNGPW KWVDGTDYET GFQNWRPEQP DNWYGHGLGG GEDCAHFTTD GRWNDDVCRR PYRWVCETKL DKAN | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |