missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse ATP synthase subunit beta, mitochondrial Protein
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) ATP synthase subunit beta, mitochondrial, was expressed in the hosts and tags indicated.
245.00€ - 3260.00€
Spécification
Numéro d’adhésion | NP_058054.2 |
---|---|
Identification génétique (Entrez) | 11947 |
Nom | ATP synthase subunit beta, mitochondrial Protein |
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not determined. |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15907069
|
enQuireBio™
QP5694-YE-100UG |
100 μg |
735.00€
100µg |
Expédition estimée: 05-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15927069
|
enQuireBio™
QP5694-YE-1MG |
1 mg |
3260.00€
1mg |
Expédition estimée: 05-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15917069
|
enQuireBio™
QP5694-YE-10UG |
10 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15937069
|
enQuireBio™
QP5694-YE-200UG |
200 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15947069
|
enQuireBio™
QP5694-YE-500UG |
500 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15957069
|
enQuireBio™
QP5694-YE-50UG |
50 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Spécification
NP_058054.2 | |
ATP synthase subunit beta, mitochondrial Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Mouse | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
11947 | |
Research Use Only | |
Atp5b | |
Recombinant Protein | |
Yeast | |
AAQASAAPKA GTATGRIVAV IGAVVDVQFD EGLPPILNAL EVQGRDSRLV LEVAQHLGES TVRTIAMDGT EGLVRGQKVL DSGAPIKIPV GPETLGRIMN VIGEPIDERG PIKTKQFAPI HAEAPEFIEM SVEQEILVTG IKVVDLLAPY AKGGKIGLFG GAGVGKTVLI MELINNVAKA HGGYSVFAGV GERTREGNDL YHEMIESGVI NLKDATSKVA LVYGQMNEPP GARARVALTG LTVAEYFRDQ EGQDVLLFID NIFRFTQAGS EVSALLGRIP SAVGYQPTLA TDMGTMQERI TTTKKGSITS VQAIYVPADD LTDPAPATTF AHLDATTVLS RAIAELGIYP AVDPLDSTSR IMDPNIVGNE HYDVARGVQK ILQDYKSLQD IIAILGMDEL SEEDKLTVSR ARKIQRFLSQ PFQVAEVFTG HMGKLVPLKE TIKGFQQILA GEYDHLPEQA FYMVGPIEEA VAKADKLAEE HGS | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |