Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse BCL2L1 Protein
A cDNA sequence encoding the BCL2L1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 3915.00€
Spécification
Nom | BCL2L1 Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Type de produit | Recombinant Protein |
Réactivité croisée | Mouse |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15956288
|
enQuireBio™
QP11144-5UG |
5 μg |
131.00€
5µg |
Expédition estimée: 31-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15946288
|
enQuireBio™
QP11144-20UG |
20 μg |
203.00€
20µg |
Expédition estimée: 31-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15936288
|
enQuireBio™
QP11144-1MG |
1 mg |
3915.00€
1mg |
Expédition estimée: 31-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
BCL2L1 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Mouse | |
His | |
BCL2L1 protein solution (1 mg/ml) containing Phosphate Buffered Saline (pH 7.4) and 10% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMSQSNRE LVVDFLSYKL SQKGYSWSQF SDVEENRTEA PEETEAERET PSAINGNPSW HLADSPAVNG ATGHSSSLDA REVIPMAAVK QALREAGDEF ELRYRRAFSD LTSQLHITPG TAYQSFEQVV NELFRDGVNW GRIVAFFSFG GALCVESVDK EMQVLVSRIA SWMATYLNDH LEPWIQENGG WDTFVDLYGN NAAAESRKGQ ER | |
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE. |