Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse BD 3 Protein
A cDNA sequence encoding the BD 3 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 3915.00€
Spécification
Identification génétique (Entrez) | 27358 |
---|---|
Nom | BD 3 Protein |
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. |
Symbole de gène(s) | Defb3 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15964158
|
enQuireBio™
QP10532-5UG |
5 μg |
131.00€
5µg |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15954158
|
enQuireBio™
QP10532-20UG |
20 μg |
203.00€
20µg |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15944158
|
enQuireBio™
QP10532-1MG |
1 mg |
3915.00€
1mg |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
27358 | |
Research Use Only | |
Defb3 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
KKINNPVSCL RKGGRCWNRC IGNTRQIGSC GVPFLKCCKR K | |
Greater than 98.0% as determined by:(a) Analysis by RP-HPLC. (b) Analysis by SDS-PAGE. |
BD 3 Protein | |
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. | |
Measured by its antimicrobial activity against E. coli. The ED50 for this effect is typically 4-20microg/ml, corresponding to a specific activity of 50,000-250,000units/mg. | |
Mouse | |
Untagged | |
The Mouse BD-3 was lyophilized from a 0.2microm filtered concentrated solution in PBS, pH 7.4. |