Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse Beta-defensin 4 Protein
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) Beta-defensin 4, was expressed in the hosts and tags indicated.
348.00€ - 3590.00€
Spécification
Numéro d’adhésion | NP_062702.1 |
---|---|
Identification génétique (Entrez) | 56519 |
Nom | Beta-defensin 4 Protein |
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not determined. |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16076910
|
enQuireBio™
QP6967-10UG |
10 μg |
348.00€
10µg |
Expédition estimée: 31-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16016920
|
enQuireBio™
QP6967-50UG |
50 μg |
493.00€
50µg |
Expédition estimée: 31-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16066910
|
enQuireBio™
QP6967-100UG |
100 μg |
820.00€
100µg |
Expédition estimée: 31-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16096910
|
enQuireBio™
QP6967-200UG |
200 μg |
1330.00€
200µg |
Expédition estimée: 31-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16006920
|
enQuireBio™
QP6967-500UG |
500 μg |
2260.00€
500µg |
Expédition estimée: 31-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16086910
|
enQuireBio™
QP6967-1MG |
1 mg |
3590.00€
1mg |
Expédition estimée: 31-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
NP_062702.1 | |
Beta-defensin 4 Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Mouse | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
56519 | |
Research Use Only | |
DEFB4A | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
QIINNPITCM TNGAICWGPC PTAFRQIGNC GHFKVRCCKI R | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |