Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse C-C chemokine receptor type 5 Protein
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) C-C chemokine receptor type 5, was expressed in the hosts and tags indicated.
245.00€ - 2645.00€
Spécification
Numéro d’adhésion | NP_034047.2 |
---|---|
Identification génétique (Entrez) | 12774 |
Nom | C-C chemokine receptor type 5 Protein |
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not determined. |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16037501
|
enQuireBio™
QP9040-YE-100UG |
100 μg |
735.00€
100µg |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16077501
|
enQuireBio™
QP9040-YE-500UG |
500 μg |
2100.00€
500µg |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16047501
|
enQuireBio™
QP9040-YE-10UG |
10 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
16067501
|
enQuireBio™
QP9040-YE-200UG |
200 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
16087501
|
enQuireBio™
QP9040-YE-50UG |
50 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
16057501
|
enQuireBio™
QP9040-YE-1MG |
1 mg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Spécification
NP_034047.2 | |
C-C chemokine receptor type 5 Protein | |
Not determined. | |
Partial (see sequence information for more details). | |
Mouse | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
12774 | |
Research Use Only | |
Ccr5 | |
Recombinant Protein | |
Yeast | |
QEFFGLNNCS SSNRLDQAMQ ATETLGMTHC CLNPVIYAFV GEKFRSYLSV FFRKHMVKRF CKRCSIFQQD NPDRASSVYT RSTGEHEVST GL | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |