missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Mouse CALB2 Protein

A cDNA sequence encoding the CALB2 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.

Marque:  enQuireBio™ QP11259-10ug

Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 15976638

Quantité Prix
1 560.43€ / 10µg
5 527.20€ / 10µg
Date d’expédition estimée: 30-11-2021

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!



Description

Description

Spécification

Spécification

12308
10 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Recombinant Protein
E. coli
MAGPQQQPPY LHLAELTASQ FLEIWKHFDA DGNGYIEGKE LENFFQELEK ARKGSGMMSK SDNFGEKMKE FMQKYDKNSD GKIEMAELAQ ILPTEENFLL CFRQHVGSSA EFMEAWRKYD TDRSGYIEAN ELKGFLSDLL KKANRPYDEP KLQEYTQTIL RMFDLNGDGK LGLSEMSRLL PVQENFLLKF QGMKLTSEEF NAIFTFYDKD GSGYIDENEL DALLKDLYEK NKKEMNIQQL TTYRKSVMSL AEAGKLYRKD LEIVLCSEPP V
CALB2 Protein
Research Use Only
Calb2
Mouse
Untagged
Calretinin protein at 100microg/ml in 50mM Tris-HCl, pH 7.5 and 10mM L-glutathione (reduced).
Vidéos
FDS
Documents
Certificats