missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse Calpain-1 catalytic subunit Protein
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) Calpain-1 catalytic subunit, was expressed in the hosts and tags indicated.
245.00€ - 3260.00€
Spécification
Numéro d’adhésion | NP_001103974.1 |
---|---|
Identification génétique (Entrez) | 12333 |
Nom | Calpain-1 catalytic subunit Protein |
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not determined. |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15997519
|
enQuireBio™
QP5755-EC-100UG |
100 μg |
735.00€
100µg |
Expédition estimée: 05-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15917529
|
enQuireBio™
QP5755-EC-1MG |
1 mg |
3260.00€
1mg |
Expédition estimée: 05-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15907529
|
enQuireBio™
QP5755-EC-10UG |
10 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15927529
|
enQuireBio™
QP5755-EC-200UG |
200 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15937529
|
enQuireBio™
QP5755-EC-500UG |
500 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15947529
|
enQuireBio™
QP5755-EC-50UG |
50 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Spécification
NP_001103974.1 | |
Calpain-1 catalytic subunit Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Mouse | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
12333 | |
Research Use Only | |
Capn1 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MTEELITPVY CTGVSAQVQK KRDKELGLGR HENAIKYLGQ DYETLRARCL QSGVLFQDEA FPPVSHSLGF KELGPHSSKT YGIKWKRPTE LMSNPQFIVD GATRTDICQG ALGDCWLLAA IASLTLNETI LHRVVPYGQS FQDGYAGIFH FQLWQFGEWV DVVIDDLLPT KDGKLVFVHS AQGNEFWSAL LEKAYAKVNG SYEALSGGCT SEAFEDFTGG VTEWYDLQKA PSDLYQIILK ALERGSLLGC SINISDIRDL EAITFKNLVR GHAYSVTGAK QVTYQGQRVN LIRMRNPWGE VEWKGPWSDS SYEWNKVDPY EREQLRVKME DGEFWMSFRD FIREFTKLEI CNLTPDALKS RTLRNWNTTF YEGTWRRGST AGGCRNYPAT FWVNPQFKIR LEEVDDADDY DNRESGCSFL LALMQKHRRR ERRFGRDMET IGFAVYQVPR ELAGQPVHLK RDFFLANASR AQSEHFINLR EVSNRIRLPP GEYIVVPSTF EPNKEGDFLL RFFSEKKAGT QELDDQIQAN LPDEKVLSEE EIDDNFKTLF SKLAGDDMEI SVKELQTILN RIISKHKDLR TNGFSLESCR SMVNLMDRDG NGKLGLVEFN ILWNRIRNYL TIFRKFDLDK SGSMSAYEMR MAIEAAGFKL NKKLHELIIT RYSEPDLAVD FDNFVCCLVR LETMFRFFKL LDTDLDGVVT FDLFKWLQLT MFA | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |