missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse Cd163 Protein
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) Cd163, was expressed in the hosts and tags indicated.
245.00€ - 2645.00€
Spécification
Numéro d’adhésion | NP_444324.2 |
---|---|
Identification génétique (Entrez) | 93671 |
Nom | Cd163 Protein |
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not determined. |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16069970
|
enQuireBio™
QP7641-YE-100UG |
100 μg |
735.00€
100µg |
Expédition estimée: 29-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16009980
|
enQuireBio™
QP7641-YE-500UG |
500 μg |
2100.00€
500µg |
Expédition estimée: 29-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16079970
|
enQuireBio™
QP7641-YE-10UG |
10 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
16099970
|
enQuireBio™
QP7641-YE-200UG |
200 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
16019980
|
enQuireBio™
QP7641-YE-50UG |
50 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
16089970
|
enQuireBio™
QP7641-YE-1MG |
1 mg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Spécification
NP_444324.2 | |
Cd163 Protein | |
Not determined. | |
Partial (see sequence information for more details). | |
Mouse | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
93671 | |
Research Use Only | |
Cd163 | |
Recombinant Protein | |
Yeast | |
VVCQQLGCPT SIKALGWANS SAGSGYIWMD KVSCTGNESA LWDCKHDGWG KHNCTHEKDA GVTCSDGSNL EMRLVNSAGH RCLGRVEIKF QGKWGTVCDD NFSKDHASVI CKQLGCGSAI SFSGSAKLGA GSGPIWLDDL ACNGNESALW DCKHRGWGKH NCDHAEDVGV ICLEGADLSL RLVDGVSRCS GRLEVRFQGE WGTVCDDNWD LRDASVVCKQ LGCPTAISAI GRVNASEGSG QIWLDNISCE GHEATLWECK HQEWGKHYCH HREDAGVTCS | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |