Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse CD81 / TAPA-1 Protein
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) CD81 / TAPA-1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marque:  enQuireBio™ QP5798-ec-500ug
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Code produit. 15947849
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
Spécification
NP_598416.1
CD81 / TAPA-1 Protein
Research Use Only
Cd81
Recombinant Protein
E. coli
KDQIAKDVKQ FYDQALQQAV MDDDANNAKA VVKTFHETLN CCGSNALTTL TTTILRNSLC PSGGNILTPL LQQDCHQKID ELFSGK
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
12520
500 μg
Not determined.
Extracellular Domain
Mouse
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol