Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse CES1D Protein
A cDNA sequence encoding the CES1D was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 1740.00€
Spécification
Nom | CES1D Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. |
Activité biologique | Specific activity is > 80,000 pmol/min/ug and is defined as the amount of enzyme that hydrolyze 1pmole of p-nitrophenyl acetate to pnitrophenol per minute at pH 7.5 at 37C. |
Type de produit | Recombinant Protein |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15944218
|
enQuireBio™
QP10550-1UG |
1 μg |
131.00€
1µg |
Expédition estimée: 05-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15964218
|
enQuireBio™
QP10550-5UG |
5 μg |
203.00€
5µg |
Expédition estimée: 05-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15954218
|
enQuireBio™
QP10550-50UG |
50 μg |
1740.00€
50µg |
Expédition estimée: 05-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
CES1D Protein | |
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. | |
Recombinant Protein | |
Baculovirus | |
YPSSPPVVNT VKGKVLGKYV NLEGFTQPVA VFLGVPFAKP PLGSLRFAPP QPAEPWSFVK NTTSYPPMCS QDAVGGQVLS ELFTNRKENI PLQFSEDCLY LNIYTPADLT KNSRLPVMVW IHGGGLVVGG ASTYDGLALS AHENVVVVTI QYRLGIWGFF STGDEHSRGN WGHLDQVAALRWVQDNIANF GGNPGSVTIF GESAGGFSVS VLVLSPLAKN LFHRAISESG VSLTAALITT DVKPIAGLVA TLSGCKTTTS AVMVHCLRQK TEDELLETSL KLNLFKLDLL GNPKESYPFL PTVIDGVVLP KAPEEILAEK SFSTVPYIVG INKQEFGWII PTLMGYPLAE GKLDQKTANSLLWKSYPTLK ISENMIPVVA EKYLGGTDDL TKKKDLFQDL MADVVFGVPS VIVSRSHRDA GASTYMYEFE YRPSFVSAMR PKAVIGDHGD EIFSVFGSPF LKDGASEEET NLSKMVMKFW ANFARNGNPN GGGLPHWPEY DQKEGYLKIG ASTQAAQRLK DKEVSFWAEL RAKESAQRPSHREHVELLEH HHHHH | |
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE. |
Research Use Only | |
Specific activity is > 80,000 pmol/min/ug and is defined as the amount of enzyme that hydrolyze 1pmole of p-nitrophenyl acetate to pnitrophenol per minute at pH 7.5 at 37C. | |
Mouse | |
His | |
CES1D protein solution (0.5 mg/ml) contains Phosphate Buffered Saline (pH 7.4) and 10% glycerol. |