Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse Clathrin light chain A Protein
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) Clathrin light chain A, was expressed in the hosts and tags indicated.
245.00€ - 3260.00€
Spécification
Nom Clathrin light chain A Protein
État réglementaire Research Use Only
Concentration en endotoxines Not determined.
Symbole de gène(s) Clta
Longueur des protéines Full Length
Consulter d'autres spécifications
Produits 6
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15998149
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP5841-EC-100UG
100 μg
735.00€
100µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 10-05-2024
pour voir le stock disponible 
15918159
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP5841-EC-1MG
1 mg
3260.00€
1mg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 10-05-2024
pour voir le stock disponible 
15908159
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP5841-EC-10UG
10 μg Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
15928159
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP5841-EC-200UG
200 μg Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
15938159
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP5841-EC-500UG
500 μg Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
15948159
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP5841-EC-50UG
50 μg Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Spécification
Clathrin light chain A Protein
Not determined.
Full Length
Mouse
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol
Research Use Only
Clta
Recombinant Protein
E. coli
MAELDPFGAP AGAPGGPALG NGVAGAGEED PAAAFLAQQE SEIAGIENDE AFAILDGGAP GRATRRAAGG PDAVDGVMNG EYYQESNGPT DSYAAISEVD RLQSEPESIR KWREEQTERL EALDANSRKQ EAEWKEKAIK ELEEWYARQD EQLQKTKANN RVADEAFYKQ PFADLIGYVA AEEAFVNDID ESSPGTEWER VARLCDFNPK SSKQAKDVSR MRSVLISLKQ APLVH
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.