Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse Complement C1q subcomponent subunit A Protein
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) Complement C1q subcomponent subunit A, was expressed in the hosts and tags indicated.
245.00€ - 2645.00€
Spécification
Numéro d’adhésion | NP_031598.2 |
---|---|
Identification génétique (Entrez) | 12259 |
Nom | Complement C1q subcomponent subunit A Protein |
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not determined. |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15927379
|
enQuireBio™
QP5735-YE-100UG |
100 μg |
735.00€
100µg |
Expédition estimée: 05-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15967379
|
enQuireBio™
QP5735-YE-500UG |
500 μg |
2100.00€
500µg |
Expédition estimée: 05-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15937379
|
enQuireBio™
QP5735-YE-10UG |
10 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15957379
|
enQuireBio™
QP5735-YE-200UG |
200 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15977379
|
enQuireBio™
QP5735-YE-50UG |
50 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15947379
|
enQuireBio™
QP5735-YE-1MG |
1 mg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Spécification
NP_031598.2 | |
Complement C1q subcomponent subunit A Protein | |
Not determined. | |
Partial (see sequence information for more details). | |
Mouse | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
12259 | |
Research Use Only | |
C1QA | |
Recombinant Protein | |
Yeast | |
EDVCRAPNGK DGAPGNPGRP GRPGLKGERG EPGAAGIRTG IRGFKGDPGE SGPPGKPGNV GLPGPSGPLG DSGPQGLKGV KGNPGNIRDQ PRPAFSAIRQ NPMTLGNVVI FDKVLTNQES PYQNHTGRFI CAVPGFYYFN FQVISKWDLC LFIKSSSGGQ PRDSLSFSNT NNKGLFQVLA GGTVLQLRRG DEVWIEKDPA KGRIYQGTEA DSIFSGFLIF PSA | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |