missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse complement factor B Protein
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) complement factor B, was expressed in the hosts and tags indicated.
245.00€ - 3260.00€
Spécification
Numéro d’adhésion | NP_001701.2 |
---|---|
Identification génétique (Entrez) | 629 |
Nom | complement factor B Protein |
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not determined. |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15928009
|
enQuireBio™
QP5822-EC-100UG |
100 μg |
735.00€
100µg |
Expédition estimée: 31-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15948009
|
enQuireBio™
QP5822-EC-1MG |
1 mg |
3260.00€
1mg |
Expédition estimée: 31-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15938009
|
enQuireBio™
QP5822-EC-10UG |
10 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15958009
|
enQuireBio™
QP5822-EC-200UG |
200 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15968009
|
enQuireBio™
QP5822-EC-500UG |
500 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15978009
|
enQuireBio™
QP5822-EC-50UG |
50 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Spécification
NP_001701.2 | |
complement factor B Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Mouse | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
629 | |
Research Use Only | |
CFB | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
VTTTPWSLAR PQGSCSLEGV EIKGGSFRLL QEGQALEYVC PSGFYPYPVQ TRTCRSTGSW STLKTQDQKT VRKAECRAIH CPRPHDFENG EYWPRSPYYN VSDEISFHCY DGYTLRGSAN RTCQVNGRWS GQTAICDNGA GYCSNPGIPI GTRKVGSQYR LEDSVTYHCS RGLTLRGSQR RTCQEGGSWS GTEPSCQDSF MYDTPQEVAE AFLSSLTETI EGVDAEDGHG PGEQQKRKIV LDPSGSMNIY LVLDGSDSIG ASNFTGAKKC LVNLIEKVAS YGVKPRYGLV TYATYPKIWV KVSEADSSNA DWVTKQLNEI NYEDHKLKSG TNTKKALQAV YSMMSWPDDV PPEGWNRTRH VIILMTDGLH NMGGDPITVI DEIRDLLYIG KDRKNPREDY LDVYVFGVGP LVNQVNINAL ASKKDNEQHV FKVKDMENLE DVFYQMIDES QSLSLCGMVW EHRKGTDYHK QPWQAKISVI RPSKGHESCM GAVVSEYFVL TAAHCFTVDD KEHSIKVSVG GEKRDLEIEV VLFHPNYNIN GKKEAGIPEF YDYDVALIKL KNKLKYGQTI RPICLPCTEG TTRALRLPPT TTCQQQKEEL LPAQDIKALF VSEEEKKLTR KEVYIKNGDK KGSCERDAQY APGYDKVKDI SEVVTPRFLC TGGVSPYADP NTCRGDSGGP LIVHKRSRFI QVGVISWGVV DVCKNQKRQK QVPAHARDFH INLFQVLPWL KEKLQDEDL | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |