Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse CRYAB Protein
A cDNA sequence encoding the CRYAB was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 3915.00€
Spécification
Nom | CRYAB Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Type de produit | Recombinant Protein |
Réactivité croisée | Mouse |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15957508
|
enQuireBio™
QP11518-5UG |
5 μg |
131.00€
5µg |
Expédition estimée: 31-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15947508
|
enQuireBio™
QP11518-20UG |
20 μg |
203.00€
20µg |
Expédition estimée: 31-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15937508
|
enQuireBio™
QP11518-1MG |
1 mg |
3915.00€
1mg |
Expédition estimée: 31-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
CRYAB Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Mouse | |
Untagged | |
The Mouse CRYAB protein solution contains 20mM Tris-HCl buffer pH 8 and 10% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MDIAIHHPWI RRPFFPFHSP SRLFDQFFGE HLLESDLFST ATSLSPFYLR PPSFLRAPSW IDTGLSEMRL EKDRFSVNLD VKHFSPEELK VKVLGDVIEV HGKHEERQDE HGFISREFHR KYRIPADVDP LTITSSLSSD GVLTVNGPRK QVSGPERTIP ITREEKPAVA AAPKK | |
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE. |