Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse CXCL12 / SDF-1 Isoform beta Protein
Recombinant Protein
107.00€ - 4060.00€
Spécification
Numéro d’adhésion | NP_038683.1 |
---|---|
Nom | CXCL12 / SDF-1 Isoform beta Protein |
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method. |
Symbole de gène(s) | CXCL12 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15985709
|
enQuireBio™
QP5216-2UG |
2 μg |
107.00€
2µg |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15965709
|
enQuireBio™
QP5216-10UG |
10 μg |
252.00€
10µg |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15955709
|
enQuireBio™
QP5216-100UG |
100 μg |
630.00€
100µg |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15995709
|
enQuireBio™
QP5216-500UG |
500 μg |
2490.00€
500µg |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15975709
|
enQuireBio™
QP5216-1MG |
1 mg |
4060.00€
1mg |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
NP_038683.1 | |
Research Use Only | |
CXCL12 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
KPVSLSYRCP CRFFESHIAR ANVKHLKILN TPNCALQIVA RLKNNNRQVC IDPKLKWIQE YLEKALNKRL KM | |
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE. |
CXCL12 / SDF-1 Isoform beta Protein | |
Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method. | |
Mouse CXCL12 / SDF-1 Isoform beta induces primary human T cell chemotaxis (significanty different from control at Mouse CXCL12 / SDF-1 Isoform beta concentrations greater than 5-50 ng/ml). | |
Mouse | |
Untagged | |
Sterile filtered (0.22 um) solution containing 0.1% TFA |