Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse CXCL16 / SR-PSOX Protein
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) CXCL16 / SR-PSOX, was expressed in the hosts and tags indicated.
245.00€ - 3260.00€
Spécification
Numéro d’adhésion | NP_075647.3 |
---|---|
Identification génétique (Entrez) | 66102 |
Nom | CXCL16 / SR-PSOX Protein |
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not determined. |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16005821
|
enQuireBio™
QP8659-EC-100UG |
100 μg |
735.00€
100µg |
Expédition estimée: 31-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16025821
|
enQuireBio™
QP8659-EC-1MG |
1 mg |
3260.00€
1mg |
Expédition estimée: 31-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16015821
|
enQuireBio™
QP8659-EC-10UG |
10 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
16035821
|
enQuireBio™
QP8659-EC-200UG |
200 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
16045821
|
enQuireBio™
QP8659-EC-500UG |
500 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
16055821
|
enQuireBio™
QP8659-EC-50UG |
50 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Spécification
NP_075647.3 | |
CXCL16 / SR-PSOX Protein | |
Not determined. | |
Partial (see sequence information for more details). | |
Mouse | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
66102 | |
Research Use Only | |
Cxcl16 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
NQGSVAGSCS CDRTISSGTQ IPQGTLDHIR KYLKAFHRCP FFIRFQLQSK SVCGGSQDQW VRELVDCFER KECGTGHGKS FHHQKHLPQA STQTPEAAEG TPSDTSTPAH SQSTQHSTLP SGALSLNKEH TQPWEMTTLP SGYGLEARPE AEANEKQQDD RQQEAPGAGA ST | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |