missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse CXCL2 / MIP-2 Protein
Recombinant Protein
2490.00€ - 4060.00€
Spécification
Numéro d’adhésion | NP_033166.1 |
---|---|
Identification génétique (Entrez) | 20310 |
Nom | CXCL2 / MIP-2 Protein |
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method. |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15906239
|
enQuireBio™
QP5489-500UG |
500 μg |
2490.00€
500µg |
Expédition estimée: 05-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15996229
|
enQuireBio™
QP5489-1MG |
1 mg |
4060.00€
1mg |
Expédition estimée: 05-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
NP_033166.1 | |
CXCL2 / MIP-2 Protein | |
Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
AVVASELRCQ CLKTLPRVDF KNIQSLSVTP PGPHCAQTEV IATLKGGQKV CLDPEAPLVQ KIIQKILNKG KAN | |
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE. |
20310 | |
Research Use Only | |
CXCL2 | |
Mouse | |
Untagged | |
10 mM sodium phosphate, pH 7.5 |