Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse DLL4 Protein
A cDNA sequence encoding the DLL4 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 7540.00€
Spécification
Nom | DLL4 Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Type de produit | Recombinant Protein |
Réactivité croisée | Mouse |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15957988
|
enQuireBio™
QP11670-2UG |
2 μg |
131.00€
2µg |
Expédition estimée: 31-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15937988
|
enQuireBio™
QP11670-10UG |
10 μg |
203.00€
10µg |
Expédition estimée: 31-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15947988
|
enQuireBio™
QP11670-1MG |
1 mg |
7540.00€
1mg |
Expédition estimée: 31-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
DLL4 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Mouse | |
His | |
DLL4 protein solution (1 mg/ml) contains Phosphate buffered saline (pH 7.4) and 10% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
Baculovirus | |
GSGIFQLRLQ EFVNQRGMLA NGQSCEPGCR TFFRICLKHF QATFSEGPCT FGNVSTPVLG TNSFVVRDKN SGSGRNPLQL PFNFTWPGTF SLNIQAWHTP GDDLRPETSP GNSLISQIII QGSLAVGKIW RTDEQNDTLT RLSYSYRVIC SDNYYGESCS RLCKKRDDHF GHYECQPDGS LSCLPGWTGK YCDQPICLSG CHEQNGYCSK PDECICRPGW QGRLCNECIP HNGCRHGTCS IPWQCACDEG WGGLFCDQDL NYCTHHSPCK NGSTCSNSGP KGYTCTCLPG YTGEHCELGL SKCASNPCRN GGSCKDQENS YHCLCPPGYY GQHCEHSTLT CADSPCFNGG SCRERNQGSS YACECPPNFT GSNCEKKVDR CTSNPCANGG QCQNRGPSRT CRCRPGFTGT HCELHISDCA RSPCAHGGTC HDLENGPVCT CPAGFSGRRC EVRITHDACA SGPCFNGATC YTGLSPNNFV CNCPYGFVGS RCEFPVGLPP SFPWVAHHHH HH | |
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE. |