Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse ENO1 / Enolase 1 / alpha-enolase Protein
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) ENO1 / Enolase 1 / alpha-enolase, was expressed in the hosts and tags indicated.
245.00€ - 3260.00€
Spécification
Numéro d’adhésion | NP_001020559.1 |
---|---|
Identification génétique (Entrez) | 13806 |
Nom | ENO1 / Enolase 1 / alpha-enolase Protein |
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not determined. |
Codice del prodotto | Marca | Quantité | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantité | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15909139
|
enQuireBio™
QP5984-EC-100UG |
100 μg |
735.00€
100µg |
Expédition estimée: 31-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15929139
|
enQuireBio™
QP5984-EC-1MG |
1 mg |
3260.00€
1mg |
Expédition estimée: 31-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15919139
|
enQuireBio™
QP5984-EC-10UG |
10 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15939139
|
enQuireBio™
QP5984-EC-200UG |
200 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15949139
|
enQuireBio™
QP5984-EC-500UG |
500 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15959139
|
enQuireBio™
QP5984-EC-50UG |
50 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Specifica
NP_001020559.1 | |
ENO1 / Enolase 1 / alpha-enolase Protein | |
Not determined. | |
Partial (see sequence information for more details). | |
Mouse | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
13806 | |
Research Use Only | |
ENO1 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
SILRIHAREI FDSRGNPTVE VDLYTAKGLF RAAVPSGAST GIYEALELRD NDKTRFMGKG VSQAVEHINK TIAPALVSKK VNVVEQEKID KLMIEMDGTE NKSKFGANAI LGVSLAVCKA GAVEKGVPLY RHIADLAGNP EVILPVPAFN VINGGSHAGN KLAMQEFMIL PVGASSFREA MRIGAEVYHN LKNVIKEKYG KDATNVGDEG GFAPNILENK EALELLKTAI AKAGYTDQVV IGMDVAASEF YRSGKYDLDF KSPDDPSRYI TPDQLADLYK SFVQNYPVVS IEDPFDQDDW GAWQKFTASA GIQVVGDDLT VTNPKRIAKA ASEKSCNCLL LKVNQIGSVT ESLQACKLAQ SNGWGVMVSH RSGETEDTFI ADLVVGLCTG QIKTGAPCRS ERLAKYNQIL RIEEELGSKA KFAGRSFRNP LA | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |