Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse ENO2 Protein
A cDNA sequence encoding the ENO2 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 1740.00€
Spécification
Identification génétique (Entrez) | 13807 |
---|---|
Nom | ENO2 Protein |
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. |
Symbole de gène(s) | Eno2 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15974338
|
enQuireBio™
QP10589-2UG |
2 μg |
131.00€
2µg |
Expédition estimée: 31-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15964338
|
enQuireBio™
QP10589-10UG |
10 μg |
203.00€
10µg |
Expédition estimée: 31-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15954338
|
enQuireBio™
QP10589-100UG |
100 μg |
1740.00€
100µg |
Expédition estimée: 31-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
13807 | |
Research Use Only | |
Eno2 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMSIEKIW AREILDSRGN PTVEVDLYTA KGLFRAAVPS GASTGIYEAL ELRDGDKQRY LGKGVLKAVD HINSRIAPAL ISSGISVVEQ EKLDNLMLEL DGTENKSKFG ANAILGVSLA VCKAGAAERD LPLYRHIAQL AGNSDLILPV PAFNVINGGS HAGNKLAMQE FMILPVGAES FRDAMRLGAE VYHTLKGVIK DKYGKDATNV GDEGGFAPNI LENSEALELV KEAIDKAGYT EKMVIGMDVA ASEFYRDGKY DLDFKSPADP SRYITGDQLG ALYQDFVRNY PVVSIEDPFD QDDWAAWSKF TANVGIQIVG DDLTVTNPKR IERAVEEKAC NCLLLKVNQI GSVTEAIQAC KLAQENGWGV MVSHRSGETE DTFIADLVVG LCTGQIKTGA PCRSERLAKY NQLMRIEEEL GDEARFAGHN FRNPSVL | |
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE. |
ENO2 Protein | |
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. | |
Specific activity is > 10,000 pmol/min/microg, and was obtained by measuring the decrease of NAD in absorbance at 340nm resulting from NADH at pH 6.5 at 37C. | |
Mouse | |
His | |
The ENO2 solution (1 mg/ml) contains Phosphate Buffered Saline (pH 7.4) and 10% glycerol. |