Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse EPHA4 Protein
A cDNA sequence encoding the EPHA4 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 1740.00€
Spécification
Nom | EPHA4 Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Type de produit | Recombinant Protein |
Réactivité croisée | Mouse |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15928408
|
enQuireBio™
QP11797-1UG |
1 μg |
131.00€
1µg |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15948408
|
enQuireBio™
QP11797-5UG |
5 μg |
203.00€
5µg |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15938408
|
enQuireBio™
QP11797-50UG |
50 μg |
1740.00€
50µg |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Specifications
EPHA4 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Mouse | |
His | |
The EPHA4 solution (0.5 mg/1ml) contains phosphate buffered saline (pH 7.4) and 10% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
Baculovirus | |
VTGSRVYPAN EVTLLDSRSV QGELGWIASP LEGGWEEVSI MDEKNTPIRT YQVCNVMEAS QNNWLRTDWI TREGAQRVYI EIKFTLRDCN SLPGVMGTCK ETFNLYYYES DNDKERFIRE SQFGKIDTIA ADESFTQVDI GDRIMKLNTE IRDVGPLSKK GFYLAFQDVG ACIALVSVRV FYKKCPLTVR NLAQFPDTIT GADTSSLVEV RGSCVNNSEE KDVPKMYCGA DGEWLVPIGN CLCNAGHEEQ NGECQACKIG YYKALSTDAS CAKCPPHSYS VWEGATSCTC DRGFFRADND AASMPCTRPP SAPLNLISNV NETSVNLEWS SPQNTGGRQD ISYNVVCKKC GAGDPSKCRP CGSGVHYTPQ QNGLKTTRVS ITDLLAHTNY TFEIWAVNGV SKYNPSPDQS VSVTVTTNQA APSSIALVQA KEVTRYSVAL AWLEPDRPNG VILEYEVKYY EKDQNERSYR IVRTAARNTD IKGLNPLTSY VFHVRARTAA GYGDFSEPLE VTTNTVPSRI IGDGANSTLE HHHHHH | |
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE. |