Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse Fgf8 Protein
Recombinant Protein
107.00€ - 4060.00€
Spécification
Numéro d’adhésion | NP_001159834.1 |
---|---|
Identification génétique (Entrez) | 14179 |
Nom | Fgf8 Protein |
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method. |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15946219
|
enQuireBio™
QP5478-5UG |
5 μg |
107.00€
5µg |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15926219
|
enQuireBio™
QP5478-25UG |
25 μg |
252.00€
25µg |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15906219
|
enQuireBio™
QP5478-100UG |
100 μg |
630.00€
100µg |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15936219
|
enQuireBio™
QP5478-500UG |
500 μg |
2490.00€
500µg |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15916219
|
enQuireBio™
QP5478-1MG |
1 mg |
4060.00€
1mg |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
NP_001159834.1 | |
Fgf8 Protein | |
Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method. | |
3T3 cell proliferation significantly induced by less than 150 ng/ml of Mouse Fgf8 (typical ED50 is ? 20 ng/ml). | |
Mouse | |
Untagged | |
10 mM sodium phosphate, 50 mM sodium chloride, pH 7.5 |
14179 | |
Research Use Only | |
FGF8 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MQVTVQSSPN . FTQHVREQS L. VTDQLSRR LI. RTYQLYS RTS. GKHVQV LANK. RINAM AEDGD. PFAK LIVETD. TFG SRVRVRGAET GLYICMN. KK GKLIAKSN. G KGKDCVFTE. IVLENNYTAL . QNAKYEGWY M. AFTRKGRP RK. GSKTRQH QRE. VHFMKR LPRG. HHTTE QSLRFEFLNY PPFTR. SLRG SQRTWA. PEP R | |
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE. |