Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse FKBP1A Protein
A cDNA sequence encoding the FKBP1A was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 3915.00€
Spécification
Identification génétique (Entrez) | 14225 |
---|---|
Nom | FKBP1A Protein |
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Symbole de gène(s) | Fkbp1a |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15978688
|
enQuireBio™
QP11885-5UG |
5 μg |
131.00€
5µg |
Expédition estimée: 03-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15968688
|
enQuireBio™
QP11885-20UG |
20 μg |
203.00€
20µg |
Expédition estimée: 03-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15958688
|
enQuireBio™
QP11885-1MG |
1 mg |
3915.00€
1mg |
Expédition estimée: 03-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
14225 | |
Research Use Only | |
Fkbp1a | |
Mouse | |
His | |
The FKBP1A solution (0.5 mg/ml) containing Phosphate buffered saline (pH 7.4), 20% glycerol and 1mM DTT. |
FKBP1A Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSHMGVQVE TISPGDGRTF PKRGQTCVVH YTGMLEDGKK FDSSRDRNKP FKFTLGKQEV IRGWEEGVAQ MSVGQRAKLI ISSDYAYGAT GHPGIIPPHA TLVFDVELLK LE | |
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE. |