missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse Follistatin / FST Protein
Recombinant Protein
107.00€ - 7105.00€
Spécification
Numéro d’adhésion | NP_001288302.1 |
---|---|
Identification génétique (Entrez) | 14313 |
Nom | Follistatin / FST Protein |
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Less than or equal to 5.00 EUs/ug as determined by the LAL method. |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15926109
|
enQuireBio™
QP5428-5UG |
5 μg |
107.00€
5µg |
Expédition estimée: 05-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15906109
|
enQuireBio™
QP5428-20UG |
20 μg |
252.00€
20µg |
Expédition estimée: 05-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15986099
|
enQuireBio™
QP5428-100UG |
100 μg |
940.00€
100µg |
Expédition estimée: 05-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15916109
|
enQuireBio™
QP5428-500UG |
500 μg |
4325.00€
500µg |
Expédition estimée: 05-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15996099
|
enQuireBio™
QP5428-1MG |
1 mg |
7105.00€
1mg |
Expédition estimée: 05-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
NP_001288302.1 | |
Follistatin / FST Protein | |
Less than or equal to 5.00 EUs/ug as determined by the LAL method. | |
Mouse Follistatin / FST induces MCP-11 cell proliferation (typical ED50 ? 1 ug/ml). | |
Mouse | |
Untagged | |
10 mM sodium phosphate, 50 mM sodium chloride, pH 7.5 |
14313 | |
Research Use Only | |
FST | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGNCWLRQAK NGRCQVLYKT ELSKEECCST GRLSTSWTEE DVNDNTLFKW MIFNGGAPNC IPCKETCENV DCGPGKKCRM NKKNKPRCVC APDCSNITWK GPVCGLDGKT YRNECALLKA RCKEQPELEV QYQGKCKKTC RDVFCPGSST CVVDQTNNAY CVTCNRICPE PSSSEQYLCG NDGVTYSSAC HLRKATCLLG RSIGLAYEGK CIKAKSCEDI QCGGGKKCLW DSKVGRGRCS LCDELCPDSK SDEPVCASDN ATYASECAMK EAACSSGVLL EVKHSGSCN | |
Greater than 90 as determined by SDS-PAGE. |