Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse GAD65 / GAD2 Protein
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) GAD65 / GAD2, was expressed in the hosts and tags indicated.
245.00€ - 3260.00€
Spécification
Numéro d’adhésion NP_032104.2
Identification génétique (Entrez) 14417
Nom GAD65 / GAD2 Protein
État réglementaire Research Use Only
Concentration en endotoxines Not determined.
Consulter d'autres spécifications
Produits 6
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15909709
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP6062-EC-100UG
100 μg
735.00€
100µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 10-05-2024
pour voir le stock disponible 
15929709
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP6062-EC-1MG
1 mg
3260.00€
1mg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 10-05-2024
pour voir le stock disponible 
15919709
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP6062-EC-10UG
10 μg Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
15939709
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP6062-EC-200UG
200 μg Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
15949709
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP6062-EC-500UG
500 μg Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
15959709
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP6062-EC-50UG
50 μg Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Spécification
NP_032104.2
GAD65 / GAD2 Protein
Not determined.
Full Length
Mouse
His
Tris-based buffer, 50% glycerol
14417
Research Use Only
Gad2
Recombinant Protein
E. coli
MASPGSGFWS FGSEDGSADP ENPGTARAWC QVAQKFTGGI GNKLCALLYG DSGKPAEGGG SVTSRAATGK VACTCDQKPC NCPKGDVNYA FLHATDLLPA CDGERPTLAF LQDVMNILLQ YVVKSFDRST KVIDFHYPNE LLQEYNWELA DQPQNLEEIL THCQTTLKYA IKTGHPRYFN QLSTGLDMVG LAADWLTSTA NTNMFTYEIA PVFVLLEYVT LKKMREIIGW PGGSGDGIFS PGGAISNMYA MLIARYKMFP EVKEKGMAAV PRLIAFTSEH SHFSLKKGAA ALGIGTDSVI LIKCDERGKM IPSDLERRIL EVKQKGFVPF LVSATAGTTV YGAFDPLLAV ADICKKYKIW MHVDAAWGGG LLMSRKHKWK LSGVERANSV TWNPHKMMGV PLQCSALLVR EEGLMQSCNQ MHASYLFQQD KHYDLSYDTG DKALQCGRHV DVFKLWLMWR AKGTTGFEAH IDKCLELAEY LYTIIKNREG YEMVFDGKPQ HTNVCFWFVP PSLRTLEDNE ERMSRLSKVA PVIKARMMEY GTTMVSYQPL GDKVNFFRMV ISNPAATHQD IDFLIEEIER LGQDL
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.