Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse Galectin-7 Protein
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) Galectin-7, was expressed in the hosts and tags indicated.
245.00€ - 2645.00€
Spécification
Nom | Galectin-7 Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not determined. |
Symbole de gène(s) | LGALS7 |
Longueur des protéines | Full Length |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16062280
|
enQuireBio™
QP6299-YE-100UG |
100 μg |
735.00€
100µg |
Expédition estimée: 31-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16002290
|
enQuireBio™
QP6299-YE-500UG |
500 μg |
2100.00€
500µg |
Expédition estimée: 31-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16072280
|
enQuireBio™
QP6299-YE-10UG |
10 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
16092280
|
enQuireBio™
QP6299-YE-200UG |
200 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
16012290
|
enQuireBio™
QP6299-YE-50UG |
50 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
16082280
|
enQuireBio™
QP6299-YE-1MG |
1 mg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Spécification
Galectin-7 Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Mouse | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
Research Use Only | |
LGALS7 | |
Recombinant Protein | |
Yeast | |
SATHHKTSLP QGVRVGTVMR IRGLVPDQAG RFHVNLLCGE EQGADAALHF NPRLDTSEVV FNTKQQGKWG REERGTGIPF QRGQPFEVLL IATEEGFKAV VGDDEYLHFH HRLPPARVRL VEVGGDVQLH SLNIF | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |