Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse GH Protein
A cDNA sequence encoding the GH was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
580.00€ - 3480.00€
Spécification
Nom | GH Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. |
Activité biologique | Recombinant Mouse Growth Hormone is fully biologically active when compared to standard Human Growth Hormone which is 3 units/mg. |
Type de produit | Recombinant Protein |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15924488
|
enQuireBio™
QP10638-100UG |
100 μg |
580.00€
100µg |
Expédition estimée: 31-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15944488
|
enQuireBio™
QP10638-200UG |
200 μg |
870.00€
200µg |
Expédition estimée: 31-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15934488
|
enQuireBio™
QP10638-1MG |
1 mg |
3480.00€
1mg |
Expédition estimée: 31-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
GH Protein | |
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MATDSRTSWL LTVSLLCLLW PQEASAFPAM PLSSLFSNAV LRAQHLHQLA ADTYKEFERA YIPEGQRYSI QNAQAAFCFS ETIPAPTGKE EAQQRTDMEL LRFSLLLIQS WLGPVQFLSR IFTNSLMFGT SDRVYEKLKD LEEGIQALMQ ELEDGSPRVG QILKQTYDKF DANMRSDDAL LKNYGLLSCF KKDLHKAETY LRVMKCRRFV ESSCAF | |
Greater than 95.0% as determined by(a) Analysis by RP-HPLC. (b) Analysis by SDS-PAGE. |
Research Use Only | |
Recombinant Mouse Growth Hormone is fully biologically active when compared to standard Human Growth Hormone which is 3 units/mg. | |
Mouse | |
Untagged | |
Mouse Growth Hormone Recombinant contains 50mM Tris-HCl, pH 8.0, 150mM NaCl buffer. |