missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse GLRX Protein
A cDNA sequence encoding the GLRX was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 5220.00€
Spécification
Nom | GLRX Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Type de produit | Recombinant Protein |
Réactivité croisée | Mouse |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15935568
|
enQuireBio™
QP10917-5UG |
5 μg |
131.00€
5µg |
Expédition estimée: 31-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15925568
|
enQuireBio™
QP10917-20UG |
20 μg |
203.00€
20µg |
Expédition estimée: 31-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15915568
|
enQuireBio™
QP10917-1MG |
1 mg |
5220.00€
1mg |
Expédition estimée: 31-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
GLRX Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Mouse | |
His | |
GLRX protein solution (0.5 mg/ml) containing 20mM MES (pH5.0), 20% Glycerol and 0.1M NaCl. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMAQEFVN CKIQSGKVVV FIKPTCPYCR KTQEILSQLP FKQGLLEFVD ITATNNTSAI QDYLQQLTGA RTVPRVFIGK DCIGGCSDLI SMQQTGELMT RLKQIGALQL | |
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE. |