Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse GM-CSF / CSF2 Protein
Recombinant Protein
2585.00€ - 4205.00€
Spécification
Numéro d’adhésion NP_034099.2
Identification génétique (Entrez) 12981
Nom GM-CSF / CSF2 Protein
État réglementaire Research Use Only
Concentration en endotoxines Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method.
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15986089
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP5416-500UG
500 μg
2585.00€
500µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 10-05-2024
pour voir le stock disponible 
15976089
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP5416-1MG
1 mg
4205.00€
1mg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 10-05-2024
Spécification
NP_034099.2
GM-CSF / CSF2 Protein
Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method.
Shows bioactivity at a concentration of 50 pg/mL in the FDCP-1 cell proliferation assay. The bioactivity acceptance criteria is set at 2 x 10^7 units/mg.
Mouse
Untagged
10 mM acetic acid
12981
Research Use Only
CSF2
Recombinant Protein
E. coli
MAPTRSPITV TRPWKHVEAI KEALNLLDDM PVTLNEEVEV VSNEFSFKKL TCVQTRLKIF EQGLRGNFTK LKGALNMTAS YYQTYCPPTP ETDCETQVTT YADFIDSLKT FLTDIPFECK KPVQK
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE.