Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse GSTM1 Protein
A cDNA sequence encoding the GSTM1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 2610.00€
Spécification
Nom GSTM1 Protein
État réglementaire Research Use Only
Concentration en endotoxines < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method.
Activité biologique Specific activity is 3 units/mg, and is defined as the amount of enzyme that conjugate 1.0 u mole of 1-chloro-2,4-dinitrobenzene (CDNB) with reduced glutathione per minute at pH 6.5 at 25C.
Type de produit Recombinant Protein
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15924548
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP10658-10UG
10 μg
131.00€
10µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 10-05-2024
pour voir le stock disponible 
15944548
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP10658-50UG
50 μg
203.00€
50µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 10-05-2024
pour voir le stock disponible 
15934548
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP10658-1MG
1 mg
2610.00€
1mg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 10-05-2024
Spécification
GSTM1 Protein
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method.
Recombinant Protein
E. coli
MPMILGYWNV RGLTHPIRML LEYTDSSYDE KRYTMGDAPD FDRSQWLNEK FKLGLDFPNL PYLIDGSHKI TQSNAILRYL ARKHHLDGET EEERIRADIV ENQVMDTRMQ LIMLCYNPDF EKQKPEFLKT IPEKMKLYSE FLGKRPWFAG DKVTYVDFLA YDILDQYRMF EPKCLDAFPN LRDFLARFEG LKKISAYMKS SRYIATPIFS KMAHWSNK
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
Specific activity is 3 units/mg, and is defined as the amount of enzyme that conjugate 1.0 u mole of 1-chloro-2,4-dinitrobenzene (CDNB) with reduced glutathione per minute at pH 6.5 at 25C.
Mouse
Untagged
The GSTM1 solution contains PBS pH 7.4 and 5mM glutathione.