Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse GSTM1 Protein
A cDNA sequence encoding the GSTM1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 203.00€
Spécification
Nom | GSTM1 Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. |
Activité biologique | Specific activity is 3 units/mg, and is defined as the amount of enzyme that conjugate 1.0 u mole of 1-chloro-2,4-dinitrobenzene (CDNB) with reduced glutathione per minute at pH 6.5 at 25C. |
Type de produit | Recombinant Protein |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15964548
|
enQuireBio™
QP10658-HIS-5UG |
5 μg |
131.00€
5µg |
Expédition estimée: 05-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15954548
|
enQuireBio™
QP10658-HIS-25UG |
25 μg |
203.00€
25µg |
Expédition estimée: 05-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
GSTM1 Protein | |
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MPMILGYWNV RGLTHPIRML LEYTDSSYDE KRYTMGDAPD FDRSQWLNEK FKLGLDFPNL PYLIDGSHKI TQSNAILRYL ARKHHLDGET EEERIRADIV ENQVMDTRMQ LIMLCYNPDF EKQKPEFLKT IPEKMKLYSE FLGKRPWFAG DKVTYVDFLA YDILDQYRMF EPKCLDAFPN LRDFLARFEG LKKISAYMKS SRYIATPIFS KMAHWSNK | |
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE. |
Research Use Only | |
Specific activity is 3 units/mg, and is defined as the amount of enzyme that conjugate 1.0 u mole of 1-chloro-2,4-dinitrobenzene (CDNB) with reduced glutathione per minute at pH 6.5 at 25C. | |
Mouse | |
His | |
The GSTM1 solution contains PBS pH 7.4 and 5mM glutathione. |