Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse Guanine nucleotide-binding protein G(o) subunit alpha Protein
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) Guanine nucleotide-binding protein G(o) subunit alpha, was expressed in the hosts and tags indicated.
245.00€ - 2645.00€
Spécification
Numéro d’adhésion | NP_001106855.1 |
---|---|
Identification génétique (Entrez) | 14681 |
Nom | Guanine nucleotide-binding protein G(o) subunit alpha Protein |
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not determined. |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16090810
|
enQuireBio™
QP6102-YE-100UG |
100 μg |
735.00€
100µg |
Expédition estimée: 05-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16030820
|
enQuireBio™
QP6102-YE-500UG |
500 μg |
2100.00€
500µg |
Expédition estimée: 05-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16000820
|
enQuireBio™
QP6102-YE-10UG |
10 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
16020820
|
enQuireBio™
QP6102-YE-200UG |
200 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
16040820
|
enQuireBio™
QP6102-YE-50UG |
50 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
16010820
|
enQuireBio™
QP6102-YE-1MG |
1 mg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Spécification
NP_001106855.1 | |
Guanine nucleotide-binding protein G(o) subunit alpha Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Mouse | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
14681 | |
Research Use Only | |
Gnao1 | |
Recombinant Protein | |
Yeast | |
GCTLSAEERA ALERSKAIEK NLKEDGISAA KDVKLLLLGA GESGKSTIVK QMKIIHEDGF SGEDVKQYKP VVYSNTIQSL AAIVRAMDTL GVEYGDKERK TDSKMVCDVV SRMEDTEPFS AELLSAMMRL WGDSGIQECF NRSREYQLND SAKYYLDSLD RIGAGDYQPT EQDILRTRVK TTGIVETHFT FKNLHFRLFD VGGQRSERKK WIHCFEDVTA IIFCVALSGY DQVLHEDETT NRMHESLMLF DSICNNKFFI DTSIILFLNK KDLFGEKIKK SPLTICFPEY PGSNTYEDAA AYIQTQFESK NRSPNKEIYC HMTCATDTNN IQVVFDAVTD IIIANNLRGC GLY | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |