Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse Hadh, mitochondrial Protein
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) Hadh, mitochondrial, was expressed in the hosts and tags indicated.
245.00€ - 3260.00€
Spécification
Numéro d’adhésion | NP_032238.2 |
---|---|
Identification génétique (Entrez) | 15107 |
Nom | Hadh, mitochondrial Protein |
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not determined. |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16000181
|
enQuireBio™
QP7685-EC-100UG |
100 μg |
735.00€
100µg |
Expédition estimée: 29-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16020181
|
enQuireBio™
QP7685-EC-1MG |
1 mg |
3260.00€
1mg |
Expédition estimée: 29-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16010181
|
enQuireBio™
QP7685-EC-10UG |
10 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
16030181
|
enQuireBio™
QP7685-EC-200UG |
200 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
16040181
|
enQuireBio™
QP7685-EC-500UG |
500 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
16050181
|
enQuireBio™
QP7685-EC-50UG |
50 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Spécification
NP_032238.2 | |
Hadh, mitochondrial Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Mouse | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
15107 | |
Research Use Only | |
Hadh | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
SSSSSASAAA KKILIKHVTV IGGGLMGAGI AQVAAATGHT VVLVDQTEDI LAKSKKGIEE SLKRMAKKKF TENPKAGDEF VEKTLSCLST STDAASVVHS TDLVVEAIVE NLKLKNELFQ RLDKFAAEHT IFASNTSSLQ ITNIANATTR QDRFAGLHFF NPVPMMKLVE VIKTPMTSQK TFESLVDFCK TLGKHPVSCK DTPGFIVNRL LVPYLIEAVR LHERGDASKE DIDTAMKLGA GYPMGPFELL DYVGLDTTKF ILDGWHEMEP ENPLFQPSPS MNNLVAQKKL GKKTGEGFYK YK | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |