Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse HB-EGF Protein
A cDNA sequence encoding the HB-EGF was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 1970.00€
Spécification
Nom | HB-EGF Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. |
Type de produit | Recombinant Protein |
Réactivité croisée | Mouse |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15904568
|
enQuireBio™
QP10662-10UG |
10 μg |
131.00€
10µg |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15924568
|
enQuireBio™
QP10662-50UG |
50 μg |
203.00€
50µg |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15914568
|
enQuireBio™
QP10662-1MG |
1 mg |
1970.00€
1mg |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
HB-EGF Protein | |
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. | |
Mouse | |
Untagged | |
The protein was filtered (0.2microm) and lyophilized from a concentrated solution containing 10mM PB and 500mM NaCl, pH 7.4. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
DLEGTDLNLF KVAFSSKPQG LATPSKERNG KKKKKGKGLG KKRDPCLRKY KDYCIHGECR YLQEFRTPSC KCLPGYHGHR CHGLTL | |
Greater than 97.0% as determined by:(a) Analysis by RP-HPLC. (b) Analysis by SDS-PAGE. |