Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse HPD Protein
A cDNA sequence encoding the HPD was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 1740.00€
Spécification
Nom | HPD Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Type de produit | Recombinant Protein |
Réactivité croisée | Mouse |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15959978
|
enQuireBio™
QP12299-1UG |
1 μg |
131.00€
1µg |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15979978
|
enQuireBio™
QP12299-5UG |
5 μg |
203.00€
5µg |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15969978
|
enQuireBio™
QP12299-50UG |
50 μg |
1740.00€
50µg |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
HPD Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Mouse | |
His | |
HPD protein solution (0.5 mg/ml) contains 10% glycerol and 20mM Tris-HCl (pH 8.0). |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMTTYNNK GPKPERGRFL HFHSVTFWVG NAKQAASFYC NKMGFEPLAY RGLETGSREV VSHVIKQGKI VFVLCSALNP WNKEMGDHLV KHGDGVKDIA FEVEDCDHIV QKARERGAKI VREPWVEQDK FGKVKFAVLQ TYGDTTHTLV EKINYTGRFL PGFEAPTYKD TLLPKLPRCN LEIIDHIVGN QPDQEMQSAS EWYLKNLQFH RFWSVDDTQV HTEYSSLRSI VVTNYEESIK MPINEPAPGR KKSQIQEYVD YNGGAGVQHI ALKTEDIITA IRHLRERGTE FLAAPSSYYK LLRENLKSAK IQVKESMDVL EELHILVDYD EKGYLLQIFT KPMQDRPTLF LEVIQRHNHQ GFGAGNFNSL FKAFEEEQAL RGNLTDLEPN GVRSGM | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |