Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse IFNAR1 Protein
A cDNA sequence encoding the IFNAR1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 7540.00€
Spécification
Identification génétique (Entrez) | 15975 |
---|---|
Nom | IFNAR1 Protein |
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Symbole de gène(s) | Ifnar1 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15940219
|
enQuireBio™
QP12376-2UG |
2 μg |
131.00€
2µg |
Expédition estimée: 31-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15920219
|
enQuireBio™
QP12376-10UG |
10 μg |
203.00€
10µg |
Expédition estimée: 31-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15930219
|
enQuireBio™
QP12376-1MG |
1 mg |
7540.00€
1mg |
Expédition estimée: 31-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
15975 | |
Research Use Only | |
Ifnar1 | |
Mouse | |
His | |
IFNAR1 protein solution (0.5 mg/ml) contains Phosphate buffered saline (pH 7.4) and 10% glycerol. |
IFNAR1 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Recombinant Protein | |
Baculovirus | |
ENLKPPENID VYIIDDNYTL KWSSHGESMG SVTFSAEYRT KDEAKWLKVP ECQHTTTTKC EFSLLDTNVY IKTQFRVRAE EGNSTSSWNE VDPFIPFYTA HMSPPEVRLE AEDKAILVHI SPPGQDGNMW ALEKPSFSYT IRIWQKSSSD KKTINSTYYV EKIPELLPET TYCLEVKAIH PSLKKHSNYS TVQCISTTVA NKMPVPGNLQ VDAQGKSYVL KWDYIASADV LFRAQWLPGY SKSSSGSRSD KWKPIPTCAN VQTTHCVFSQ DTVYTGTFFL HVQASEGNHT SFWSEEKFID SQKHILPPPP VITVTAMSDT LLVYVNCQDS TCDGLNYEII FWENTSNTKI SMEKDGPEFT LKNLQPLTVY CVQARVLFRA LLNKTSNFSE KLCEKTRPGS FSTLEHHHHH H | |
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE. |