Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse IGF1 / IGF-I Protein
Recombinant Protein
107.00€ - 1885.00€
Spécification
Numéro d’adhésion | NP_001104744.1 |
---|---|
Identification génétique (Entrez) | 16000 |
Nom | IGF1 / IGF-I Protein |
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method. |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15966049
|
enQuireBio™
QP5404-10UG |
10 μg |
107.00€
10µg |
Expédition estimée: 31-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15996049
|
enQuireBio™
QP5404-50UG |
50 μg |
252.00€
50µg |
Expédition estimée: 31-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15956049
|
enQuireBio™
QP5404-100UG |
100 μg |
433.00€
100µg |
Expédition estimée: 31-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15986049
|
enQuireBio™
QP5404-500UG |
500 μg |
1110.00€
500µg |
Expédition estimée: 31-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15976049
|
enQuireBio™
QP5404-1MG |
1 mg |
1885.00€
1mg |
Expédition estimée: 31-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
NP_001104744.1 | |
IGF1 / IGF-I Protein | |
Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method. | |
Shows bioactivity at a concentration of 20 ng/mL in the FDC-P1 cell proliferation assay. The bioactivity acceptance criteria is set at 5.0 x 10^4 units/mg. | |
Mouse | |
Untagged | |
Sterile filtered (0.22 um) solution containing 0.1% TFA |
16000 | |
Research Use Only | |
IGF1 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
GPETLCGAEL VDALQFVCGP RGFYFNKPTG YGSSIRRAPQ TGIVDECCFR SCDLRRLEMY CAPLKPTKAA | |
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE. |