Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse IL 28A Protein
A cDNA sequence encoding the IL 28A was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 3915.00€
Spécification
Identification génétique (Entrez) 330496
Nom IL 28A Protein
État réglementaire Research Use Only
Concentration en endotoxines < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method.
Symbole de gène(s) Ifnl2
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15954928
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP10708-5UG
5 μg
131.00€
5µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 10-05-2024
pour voir le stock disponible 
15944928
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP10708-20UG
20 μg
203.00€
20µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 10-05-2024
pour voir le stock disponible 
15934928
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP10708-1MG
1 mg
3915.00€
1mg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 10-05-2024
Spécification
330496
Research Use Only
Ifnl2
Recombinant Protein
E. coli
DPVPRATRLP VEAKDCHIAQ FKSLSPKELQ AFKKAKDAIE KRLLEKDMRC SSHLISRAWD LKQLQVQERP KALQAEVALT LKVWENMTDS ALATILGQPL HTLSHIHSQL QTCTQLQATA EPKPPSRRLS RWLHRLQEAQ SKETPGCLED SVTSNLFRLL TRDLKCVASG DQCV
Greater than 95% as determined by:(a) Analysis by RP-HPLC. (b) Analysis by SDS-PAGE.
IL 28A Protein
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method.
The ED50 as determined by an anti-viral assay using human HepG2 cells infected with encephalomyocarditis(EMC) virus is less than 3 ng/ml, corresponding to a specific activity of > 3.3 M 105 IU/mg.
Mouse
Untagged
The Mouse IL-28A is lyophilized from a 0.2microm filtered concentrated solution in PBS, pH 7.4 and 5% trehalose.