Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse IL6R Protein
A cDNA sequence encoding the IL6R was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 7540.00€
Spécification
Identification génétique (Entrez) | 16195 |
---|---|
Nom | IL6R Protein |
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Symbole de gène(s) | Il6st |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15970389
|
enQuireBio™
QP12428-2UG |
2 μg |
131.00€
2µg |
Expédition estimée: 31-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15950389
|
enQuireBio™
QP12428-10UG |
10 μg |
203.00€
10µg |
Expédition estimée: 31-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15960389
|
enQuireBio™
QP12428-1MG |
1 mg |
7540.00€
1mg |
Expédition estimée: 31-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
16195 | |
Research Use Only | |
Il6st | |
Mouse | |
His | |
IL6R protein solution (1 mg/ml) contains phosphate buffered saline (pH 7.4) and 10% glycerol. |
IL6R Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Recombinant Protein | |
Baculovirus | |
QLLEPCGYIY PEFPVVQRGS NFTAICVLKE ACLQHYYVNA SYIVWKTNHA AVPREQVTVI NRTTSSVTFT DVVLPSVQLT CNILSFGQIE QNVYGVTMLS GFPPDKPTNL TCIVNEGKNM LCQWDPGRET YLETNYTLKS EWATEKFPDC QSKHGTSCMV SYMPTYYVNI EVWVEAENAL GKVSSESINF DPVDKVKPTP PYNLSVTNSE ELSSILKLSW VSSGLGGLLD LKSDIQYRTK DASTWIQVPL EDTMSPRTSF TVQDLKPFTE YVFRIRSIKD SGKGYWSDWS EEASGTTYED RPSRPPSFWY KTNPSHGQEY RSVRLIWKAL PLSEANGKIL DYEVILTQSK SVSQTYTVTG TELTVNLTND RYVASLAARN KVGKSAAAVL TIPSPHVTAA YSVVNLKAFP KDNLLWVEWT PPPKPVSKYI LEWCVLSENA PCVEDWQQED ATVNRTHLRG RLLESKCYQI TVTPVFATGP GGSESLKAYL KQAAPARGPT VRTKKVGKNE AVLAWDQIPV DDQNGFIRNY SISYRTSVGK EMVVHVDSSH TEYTLSSLSS DTLYMVRMAA YTDEGGKDGP EFTFTTPKFA QGEIELEHHH HHH | |
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE. |