missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Mouse IL7 / Interleukin 7 Protein

Recombinant Protein

107.00€ - 7105.00€

Spécification

Numéro d’adhésion NP_032397.1
Identification génétique (Entrez) 16196
Nom IL7 / Interleukin 7 Protein
État réglementaire Research Use Only
Concentration en endotoxines Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method.
Consulter d'autres spécifications

Produits 5
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15986039
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP5401-2UG
2 μg
107.00€
2µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 10-05-2024
pour voir le stock disponible 
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
15966039
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP5401-10UG
10 μg
252.00€
10µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 10-05-2024
pour voir le stock disponible 
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
15956039
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP5401-100UG
100 μg
940.00€
100µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 10-05-2024
pour voir le stock disponible 
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
15996039
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP5401-500UG
500 μg
4325.00€
500µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 10-05-2024
pour voir le stock disponible 
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
15976039
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP5401-1MG
1 mg
7105.00€
1mg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 10-05-2024
pour voir le stock disponible 
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Description

Description

Spécification

Spécification

NP_032397.1
IL7 / Interleukin 7 Protein
Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method.
Recombinant Protein
E. coli
MECHIKDKEG KAYESVLMIS IDELDKMTGT DSNCPNNEPN FFRKHVCDDT KEAAFLNRAA RKLKQFLKMN ISEEFNVHLL TVSQGTQTLV NCTSKEEKNV KEQKKNDACF LKRLLREIKT CWNKILKGSI
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE.
16196
Research Use Only
IL7
Mouse
Untagged
Sterile filtered (0.22 um) solution containing 0.1% TFA
Vidéos
FDS
Documents

Documents

Product Certifications